Få mere at vide
Thiofen-2-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11464164
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464164 25 g 25g
11474164 100 g 100g
11484164 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11464164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12514.14
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128,15 g/mol
Et hypoglykæmisk, anti-lipolytisk middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 527-72-0
Molekylær formel C5H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00005437
InChI nøgle QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC navn thiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Tæthed 1.42
Kogepunkt 259°C to 261°C
Mængde 25 g
Beilstein 110150
Merck Index 14,9354
Formel vægt 128.15
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.