Få mere at vide
Thiofen-2-carboxamid, 99%
Artikelnummer. 11432248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432248 25 g 25g
11422248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15219.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 5813-89-8 | C5H5NOS | 127,161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5813-89-8
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.161
MDL nummer MFCD00010425
InChI nøgle DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
IUPAC navn thiophen-2-carboxamid
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carboxamide
Smeltepunkt 178 °C til 183 °C
Mængde 25 g
Beilstein 110153
Formel vægt 127.17
Procent renhed 99%