Få mere at vide
Thiophene-2-carboxaldoxime, 98+%
Artikelnummer. 11393096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393096 25 g 25g
11383096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10961.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29683-84-9 | C5H5NOS | 127.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29683-84-9
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.16
MDL nummer MFCD00022509
InChI nøgle GASLBPLHYRZLLT-GQCTYLIASA-N
Synonym thiophene-2-carbaldehyde oxime, 2-thiophenecarboxaldehyde, oxime, thiophene-2-carboxaldoxime, thiophene-2-aldoxime, 2-thiophenealdehyde oxime, e-n-thiophen-2-ylmethylidene hydroxylamine, e-thiophene-2-carbaldehyde oxime, thiophen-2-aldoxim, pubchem14034, 2-formylthiophene oxime
PubChem CID 6876527
IUPAC navn (NE)-N-(thiophen-2-ylmethyliden)hydroxylamin
SMIL O\N=C\C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carboxaldoxime
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Mængde 25 g
Beilstein 108676
Formel vægt 127.17
Procent renhed ≥98%