Få mere at vide
Thiophene-2-carbonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11433930
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433930 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11433930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14641.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carbonyl chloride
CAS 5271-67-0
Tæthed 1.372
Kogepunkt 105°C (30 mmHg)
Flammepunkt 90°C
Molekylær formel C5H3ClOS
Brydningsindeks 1.59
MDL nummer MFCD00005428
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 110145
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride
InChI nøgle QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(=O)C1=CC=CS1
IUPAC navn thiophen-2-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 146.59
PubChem CID 78928
Formel vægt 146.6
Procent renhed 98%