Få mere at vide
Thiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447596
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde unitSize
11447596 500 g 500g
11427596 25 g 25g
11437596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11447596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14641.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5271-67-0
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.59
MDL nummer MFCD00005428
InChI nøgle QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
IUPAC navn thiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carbonyl chloride
Tæthed 1.372
Kogepunkt 105°C (30 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.59
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 110145
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 146.6
Procent renhed 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.