Få mere at vide
Thiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427596
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427596 25 g 25g
11437596 100 g 100g
11447596 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14641.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-67-0
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.59
MDL nummer MFCD00005428
InChI nøgle QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
IUPAC navn thiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carbonyl chloride
Tæthed 1.372
Kogepunkt 105°C (30 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.59
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 110145
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 146.6
Procent renhed 98%