Få mere at vide
Thiophene-2-carbonitrile, 98%
Artikelnummer. 11453914
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453914 25 g 25g
11463914 100 g 100g
11473914 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453914 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11930.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Thiophen-2-carbonitril bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi og i den farmaceutiske industri. Det bruges også til fremstilling af thiaplatinacykler og 2,2'-thienylpyrroler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen-2-carbonitril bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi og i den farmaceutiske industri. Det bruges også til fremstilling af thiaplatinacykler og 2,2′ -thienylpyrroler.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-31-2
Molekylær formel C5H3NS
Molekylvægt (g/mol) 109.146
MDL nummer MFCD00005416
InChI nøgle CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC navn thiophen-2-carbonitril
SMIL C1=CSC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carbonitrile
Tæthed 1.171
Kogepunkt 191°C to 193°C
Flammepunkt 81°C (178°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5645
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 107035
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 109.15
Procent renhed 98%