Få mere at vide
Thiophen-2-boronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430719 1 g 1g
15440719 5 g 5g
15450719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63819.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193978-23-3
Molekylær formel C10H15BO2S
Molekylvægt (g/mol) 210.098
MDL nummer MFCD05663878
InChI nøgle FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
PubChem CID 10703628
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 65°C to 70°C
Mængde 1 g
Formel vægt 228.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof