Få mere at vide
Thiophene-2-boronic acid, 97%
Artikelnummer. 11466266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466266 25 g 25g
11446266 1 g 1g
11456266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23071.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6165-68-0 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Thiophen-2-boronsyre er et reagens, der bruges til Palladium-katalyserede Suzuki-Miyaura-krydskoblinger, kobber-katalyserede nitreringsreaktioner, kædevækst-katalysatoroverførselspolykondensering af konjugeret alternerende copolymer, Ferri-perchlorat-fremmet reaktion af fulleren til at give fullerenylboronester. Det bruges også til fremstilling af aminopyridin-baserede hæmmere af mitotisk kinase Nek2 med potentielle antipoliferative virkninger i cancertumorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen-2-boronsyre er et reagens, der bruges til Palladium-katalyserede Suzuki-Miyaura-krydskoblinger, kobber-katalyserede nitreringsreaktioner, kædevækst-katalysatoroverførselspolykondensering af konjugeret alternerende copolymer, Ferri-perchlorat-fremkaldt reaktion af fullerenylester for at give fullerenylboronsyre. Det bruges også til fremstilling af aminopyridin-baserede hæmmere af mitotisk kinase Nek2 med potentielle antipoliferative virkninger i cancertumorer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6165-68-0
Molekylær formel C4H5BO2S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00151850
InChI nøgle ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
PubChem CID 2733960
IUPAC navn thiophen-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt 128°C to 131°C
Mængde 25 g
Beilstein 112375
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 127.96
Procent renhed 98%