Få mere at vide
Thiophen-2,5-dicarboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11388345
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388345 1 g 1g
11398345 5 g 5g
11308355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10293.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 4282-31-9 | C6H4O4S | 172,154 g/mol
Thiophen-2,5-dicarboxylsyre kan anvendes i syntesen af ny cobalt(II) thiophendicarboxylat-koordinationspolymer og nye mesogene thiophenbaserede supramolekylære flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thiophen-2,5-dicarboxylsyre kan bruges i syntesen af nye cobalt
(II) thiophendicarboxylat koordinationspolymer og nye mesogene thiophenbaserede supramolekylære flydende krystaller.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4282-31-9
Molekylær formel C6H4O4S
Molekylvægt (g/mol) 172.154
MDL nummer MFCD00016896
InChI nøgle YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
PubChem CID 20273
IUPAC navn thiophen-2,5-dicarboxylsyre
SMIL C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 355°C to 360°C
Mængde 1 g
Beilstein 136781
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 172.16
Procent renhed 97%