Få mere at vide
Thiophen-2,5-diboronsyre bis(pinacol)ester, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester |
| Smeltepunkt | 216°C to 220°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 336.06 |
| Procent renhed | 97% |