Få mere at vide
Thiophene-2,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-2,5-D2 |
| CAS | 2041-42-1 |
| Molekylær formel | C4 D2 H2 S |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Thiophene-2,5-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 2,5-Dideuteriothiophene, Thiophene-2,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4 H/i3D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1ccc([2 H])s1 |
| IUPAC navn | 2,5-dideuteriothiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.152 |
| Formel vægt | 86.016 g/mol |
| Vis mere |