Få mere at vide
Thiophanate-Methyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432289
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16432289 1 g
1 options
Artikelnummer. 16432289 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0842
MedChemExpress Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophanate-Methyl
Fysisk form Solid
CAS 23564-05-8
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N4O4S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 300 mg/mL (876.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC(NC(NC1=C(NC(NC(OC)=O)=S)C=CC=C1)=S)=O
Molekylvægt (g/mol) 342.39
Formel vægt 342.39
Procent renhed 99.66%