Få mere at vide
Thiophanate-methyl, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophanate-methyl |
| CAS | 23564-05-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thiophanate-methyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H14 N4 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22) |
| SMIL | COC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl N-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.39 |
| Vis mere |