Få mere at vide
Thiophanate-methyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321726
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321726 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321726 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17545000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophanate-methyl
CAS 23564-05-8
Analyt- eller komponentnavne Thiophanate-methyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22)
SMIL COC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC
IUPAC navn methyl N-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 342.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 342.0456 g/mol