Få mere at vide
Thiopalmitsyre (~90%), TRC
Artikelnummer. 30456412
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456412 25 mg
30451969 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT36807025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7530-93-0
Molekylær formel C16H32OS
Molekylvægt (g/mol) 272.49
Synonym Hexadecanethioic Acid
IUPAC navn hexadecanethioic O-syre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=S)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiopalmitic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H32OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 272.2174