Få mere at vide
Thionylchlorid, 1 M opløsning. i dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494507
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494507 100 mL 100ml
15404517 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15494507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31857.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Sulfurylchlorid og thionylchlorid har vist sig at være nye chloreringsmidler til alkylsulfider. Fremstilling af aromatiske polyestere ved direkte polykondensation med thionylchlorid i pyridin. Omdannelse af aromatiske og. alfa.,. beta-umættede aldehyder til dichlorider med thionylchlorid og dimethylformamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7719-09-7
MDL nummer MFCD00011449
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thionyl chloride
Molekylær formel Cl3P
Lineær formel SOCl2
FN nummer UN2922
Koncentration 1M soln. in dichloromethane
Tæthed 1.35
Synonym phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
SMIL P(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichlorfosfan
Molekylvægt (g/mol) 137.32
PubChem CID 24387
ChEBI CHEBI:30334
Formel vægt 118.97
Mængde 100 mL
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate