Få mere at vide
Thionyl bromide, 97%
Artikelnummer. p-7046672
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11352727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15648.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 507-16-4 | Br2OS | 207.87 g/mol
Thionylbromid bruges som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges til bromering af alfa-beta-umættede carbonylforbindelser. Det bruges også til at fremstille alkylbromider fra alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thionylbromid anvendes som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges til bromering af alfa-beta-umættede carbonylforbindelser. Det bruges også til at fremstille alkylbromider fra alkoholer.
Opløselighed Blandbar med benzen, toluen
og ether.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med vand, hydrobromid, acetone og alkohol. Det hydrolyseres let for at frigive hydrogenbromid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-16-4
Molekylær formel Br2OS
Molekylvægt (g/mol) 207.87
MDL nummer MFCD00011448
InChI nøgle HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
PubChem CID 68176
IUPAC navn sulfurooyldibromid
SMIL BrS(Br)=O
Tekniske data
Kogepunkt 47°C to 49°C (20mmHg)
Kemisk navn eller materiale Thionyl bromide
Smeltepunkt -52°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3264
Merck Index 14,9347
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,toluene and ether.
Formel vægt 207.88
Procent renhed 97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.675
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 2.683