Få mere at vide
Thionylbromid, 97%
Beskrivelse
Thionylbromid bruges som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges til bromering af alfa-beta-umættede carbonylforbindelser. Det bruges også til at fremstille alkylbromider fra alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thionylbromid anvendes som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges til bromering af alfa-beta-umættede carbonylforbindelser. Det bruges også til at fremstille alkylbromider fra alkoholer.
Opløselighed Blandbar med benzen, toluen
og ether.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med vand, hydrobromid, acetone og alkohol. Det hydrolyseres let for at frigive hydrogenbromid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 47 °C til 49 °C (20 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Thionyl bromide |
| Smeltepunkt | -52 °C |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.675 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Tæthed | 2.683 |
| FN nummer | UN3264 |
| Merck Index | 14,9347 |
| Vis mere |