Få mere at vide
Thionyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11352727
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352727 25 g 25g
11362727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15648.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 507-16-4 | Br2OS | 207.87 g/mol
Thionylbromid bruges som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges til bromering af alfa-beta-umættede carbonylforbindelser. Det bruges også til at fremstille alkylbromider fra alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thionylbromid anvendes som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges til bromering af alfa-beta-umættede carbonylforbindelser. Det bruges også til at fremstille alkylbromider fra alkoholer.
Opløselighed Blandbar med benzen, toluen
og ether.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med vand, hydrobromid, acetone og alkohol. Det hydrolyseres let for at frigive hydrogenbromid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-16-4
Molekylær formel Br2OS
Molekylvægt (g/mol) 207.87
MDL nummer MFCD00011448
InChI nøgle HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
PubChem CID 68176
IUPAC navn sulfurooyldibromid
SMIL BrS(Br)=O
Spezifikation
Kogepunkt 47°C to 49°C (20mmHg)
Kemisk navn eller materiale Thionyl bromide
Smeltepunkt -52°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3264
Merck Index 14,9347
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,toluene and ether.
Formel vægt 207.88
Procent renhed 97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.675
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 2.683
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.