Få mere at vide
Thioninacetat
Artikelnummer. 11355239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355239 25 g 25g
11345239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18912.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1662.60 DKK
    1356.65 DKK / 25g
    Spare 305.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Brugt som biogisk bejdse | CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287,337 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Thioninacetat er et stærkt farvende metakromatisk farvestof, der er meget brugt til biologisk farvning. Thionin kan også anvendes i stedet for Schiff-reagens til kvantitativ Feulgen-farvning af DNA. Det kan også bruges til at mediere elektronoverførsel i mikrobielle brændselsceller. Det anvendes også som en generel nuklear farvning for chromatin og mucin; til farvning af Nissl-granulat ved endepunktsbuffring og til at vise maligne celler i frosne biopsisnit; og som en plet til halvtynde snit af plantemateriale til lysmikroskopi.
Opløselighed Opløseligt i vand
(∼ 2,5 mg/ml ved °25 C) og HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78338-22-4
Molekylær formel C14H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.337
MDL nummer MFCD00081194
InChI nøgle JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724414
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thionin acetate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (∽2,5 mg/ml ved 25 °C), og HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Uopløseligt i ethanol.
Mængde 25 g
Formel vægt 287.34