Få mere at vide
Thioninacetat
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Thioninacetat er et stærkt farvende metakromatisk farvestof, der er meget brugt til biologisk farvning. Thionin kan også anvendes i stedet for Schiff-reagens til kvantitativ Feulgen-farvning af DNA. Det kan også bruges til at mediere elektronoverførsel i mikrobielle brændselsceller. Det anvendes også som en generel nuklear farvning for chromatin og mucin; til farvning af Nissl-granulat ved endepunktsbuffring og til at vise maligne celler i frosne biopsisnit; og som en plet til halvtynde snit af plantemateriale til lysmikroskopi.
Opløselighed Opløseligt i vand
(∼ 2,5 mg/ml ved °25 C) og HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thionin |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (∽2,5 mg/ml ved 25 °C), og HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Uopløseligt i ethanol. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 287.34 |
Sikkerhed og håndtering
- Thionin acetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate