Få mere at vide
Thioninacetatsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thionin Acetate Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 287.07 |