Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thioninacetat, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10444345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10444345 25 g Glasflaske 25g
10033030 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444345 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229840250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287,337 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78338-22-4
Molekylær formel C14H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.337
MDL nummer MFCD00081194
InChI nøgle JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
PubChem CID 2724414
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thionin acetate
Navn note Pure
Farvestofindhold 85% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 597 til 601 nm (i vand)
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Beilstein 27, 392
Merck Index 14, 9346
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 2,5 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i ethanol
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Formel vægt 287.33
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thionin acetate, high purity biological stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate