Få mere at vide
Thionin acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16462429 1 g
1 options
Artikelnummer. 16462429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0955
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thionin acetate
CAS 78338-22-4
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13N3O2S
Synonym Thionine acetate
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (145.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL NC1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 287.34
Formel vægt 287.34
Grad Research
Farve Dark Green
Mængde 1 g
Fysisk form Powder