Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thionicotinamide |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 185°C to 190°C |
| Flammepunkt | 160°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 0.2g/100 mL (20°C) |
| Formel vægt | 138.19 |
| Vis mere |