missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thionazin, TRC

Artikelnummer. 30449358
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449358 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34458025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thionazin
CAS 297-97-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H13 N2 O3 P S
Mængde 25 mg
Synonym Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-2-pyrazinyl ester, Ethyl pyrazinyl phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-pyrazinyl ester (8CI,9CI), AC 18133, ACC 18133, American Cyanamid 18133, CL 18133, Cynem, Cynophos, EN 18133, ENT 25,580, Experimental nematocide 18,133, Nemafos, Nemafos 10 G, Nemaphos, Nematocide GR, O,O-Diethyl O-2-pyrazinyl phosphorothioate, Thionazin, Thionazine, Zinophos, Zynophos
InChI formel InChI=1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1
IUPAC navn diethoxy-pyrazin-2-yloxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 248.24
Formel vægt 248.0384
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.