missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thionaphthenquinone, TRC

Artikelnummer. 30454854
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454854 10 g
30450279 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT36769010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 493-57-2
Molekylær formel C8 H4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 164.18
IUPAC navn 1-benzothiophene-2,3-dione
SMIL O=C1Sc2ccccc2C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thionaphthenquinone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H4O2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
Formel vægt 163.9932
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.