missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thiomyristoyl, MedChemExpress
Beskrivelse
Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiomyristoyl |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1429749-41-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H51N3O3S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.00 mM) ∣Ethanol : 15.29 mg/mL (26.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(NC2=CC=CC=C2)=O)CCCCNC(CCCCCCCCCCCCC)=S |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?