Få mere at vide
Thiomuscimol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiomuscimol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2OS/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7) |
| Formel vægt | 130.0201 |