Få mere at vide
Thiomorfolin, 98%
Artikelnummer. 11458516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458516 5 g 5g
11468516 25 g 25g
11478516 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15958.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103,183 g/mol
Thiomorpholin bruges som mellemprodukt til blonanserin. Det bruges til fremstilling af pyrrolderivater, der virker som et antimykobakterielt middel. Det er yderligere involveret i den hypokolesterolæmiske aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiomorpholin bruges som mellemprodukt til blonanserin. Det bruges til fremstilling af pyrrolderivater, der virker som et antimykobakterielt middel. Det er yderligere involveret i den hypokolesterolæmiske aktivitet.
Opløselighed Blandbar med
vandBlandbar med vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-90-0
Molekylær formel C4H9NS
Molekylvægt (g/mol) 103.183
MDL nummer MFCD00005974
InChI nøgle BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
IUPAC navn thiomorpholin
SMIL C1CSCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiomorpholine
Tæthed 1.086
Kogepunkt 175°C to 177°C
Flammepunkt 67°C (153°F)
Brydningsindeks 1.5384
Mængde 5 g
FN nummer UN3267
Beilstein 102550
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9300
Opløselighedsinformation Miscible with waterMiscible with water and organic solvents.
Formel vægt 103.19
Procent renhed 98%