Få mere at vide
Thiomorfin, 97%
Artikelnummer. 10522614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522614 25 g Glasflaske 25g
10452855 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187970250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-90-0
Molekylær formel C4H9NS
Molekylvægt (g/mol) 103.19
MDL nummer MFCD00005974
InChI nøgle BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
IUPAC navn thiomorpholin
SMIL C1CSCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiomorpholine
Tæthed 1.0880g/mL
Kogepunkt 175 °C til 178 °C
Flammepunkt 63 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5370 til 1,539
Mængde 25 g
Beilstein 27, 9
Merck Index 15, 9452
Specifik vægtfylde 1.088
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med mange organiske væsker
Formel vægt 103.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiomorpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.