Få mere at vide
Thiomorfolin 1,1-dioxid, TRC
Artikelnummer. 30456992
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456992 100 mg
30449241 50 mg
30454093 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344568100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39093-93-1
Molekylær formel C4H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 135.18
Synonym 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
IUPAC navn 1,4-thiazinan 1,1-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Formel vægt 135.0354