Få mere at vide
Thiomorpholin 1,1-dioxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17211192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17211192 25 g -
17201192 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 39093-93-1 | C4H9NO2S | 135.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39093-93-1
Molekylær formel C4H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 135.18
InChI nøgle NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1 X6-thiomorpholin-1,1-dion
SMIL O=S1(=O)CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiomorpholine 1,1-dioxide
Smeltepunkt 68,0 °C til 72,0 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 135.18