Få mere at vide
Thiomorpholin 1,1-dioxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17201192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17201192 5 g 5g
17211192 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466030050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39093-93-1
Molekylær formel C4H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 135.18
InChI nøgle NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1 X6-thiomorpholin-1,1-dion
SMIL O=S1(=O)CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiomorpholine 1,1-dioxide
Smeltepunkt 68.0°C to 72.0°C
Mængde 5 g
Formel vægt 135.18