missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thiometon Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiometon-sulfoxide |
| CAS | 2703-37-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H15 O3 P S3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Intrathion sulfoxide, Intration sulfoxide, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinyl)ethyl dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinylethyl) phosphorodithioate, Oxythiometon, Thiometon sulfoxide, Thiometon-sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O3PS3/c1-4-13(7)6-5-12-10(11,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCS(=O)CCSP(=S)(OC)OC |
| IUPAC navn | 2-ethylsulfinylethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.35 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?