Få mere at vide
Thiometon Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30453545
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30453545 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30453545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344675100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiometon-sulfoxide
CAS 2703-37-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H15 O3 P S3
Mængde 100 mg
Synonym Intrathion sulfoxide, Intration sulfoxide, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinyl)ethyl dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinylethyl) phosphorodithioate, Oxythiometon, Thiometon sulfoxide, Thiometon-sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C6H15O3PS3/c1-4-13(7)6-5-12-10(11,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCS(=O)CCSP(=S)(OC)OC
IUPAC navn 2-ethylsulfinylethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 262.35
Formel vægt 261.9921
Procent renhed >95