Få mere at vide
Thiometon-sulfone, TRC
Artikelnummer. 30134984
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134984 250 mg
18021340 25 mg
18071830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344670250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20301-63-7
Molekylær formel C6 H15 O4 P S3
Molekylvægt (g/mol) 278.35
Synonym Thiometon-sulfone, Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Thiometon sulfone
IUPAC navn 2-ethylsulfonylethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMIL CCS(=O)(=O)CCSP(=S)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiometon-sulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15O4PS3/c1-4-14(7,8)6-5-13-11(12,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vægt 277.987
Procent renhed >95%