Få mere at vide
Thiomalsyre, TRC
Artikelnummer. 30425510
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30425510 5 g
1 options
Artikelnummer. 30425510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1405105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiomalic acid
CAS 70-49-5
Molekylær formel C4H6O4S
Mængde 5 g
Synonym 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL OC(=O)CC(S)C(=O)O
IUPAC navn 2-sulfanylbutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 150.15
Formel vægt 149.9987