Få mere at vide
Thioisonicotinamid, TRC
Artikelnummer. 30450282
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30450282 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30450282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3508002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioisonicotinamide
CAS 2196-13-6
Molekylær formel C6H6N2S
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Pyridinecarbothioamide, 4-(Aminothiocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinethiocarboxamide, 4-Pyridylthiocarboxamide, Isonicotinic Acid Thioamide, Isothionicotinamide, NSC 1607, Thio-4-pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMIL NC(=S)c1ccncc1
IUPAC navn Pyridin-4-carbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 138.19
Formel vægt 138.0252