Få mere at vide
Thioisonicotinamid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11395116 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
11395116 25 g Glasflaske 25g
10882631 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11395116 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138770250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 2196-13-6
Molekylær formel C6H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00006437
InChI nøgle KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
PubChem CID 2723788
IUPAC navn pyridin-4-carbothioamid
SMIL C1=CN=CC=C1C(=S)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thioisonicotinamide
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Brun-Gul til Creme
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 138.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Thioisonicotinamide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.