Få mere at vide
Thioisobutyramid, 95%
Artikelnummer. 15451959
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451959 25 g 25g
15431959 1 g 1g
15441959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64663.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 13515-65-6 | C4H9NS | 103,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13515-65-6
Molekylær formel C4H9NS
Molekylvægt (g/mol) 103.183
MDL nummer MFCD07369538
InChI nøgle NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
PubChem CID 10909507
IUPAC navn 2-methylpropanthioamid
SMIL CC(C)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioisobutyramide
Smeltepunkt 45 °C til 48 °C
Lineær formel (CH3)2CHC(=S)NH2
Mængde 25 g
Beilstein 1098427
Formel vægt 103.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof