Få mere at vide
Thioguanine, Mikromol™
Artikelnummer. 18082820
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18082820 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082820 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0865.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thioguanine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioguanine
CAS 154-42-7
Analyt- eller komponentnavne Thioguanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H5 N5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Purine-6(1H)-thione, 2,3-dihydro-2-imino- (6CI), Purine-6(1H)-thione, 2-amino- (7CI,8CI), Purine-6-thiol, 2-amino- (8CI), 2-Amino-3,7-dihydropurine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-9H-purine-6(1H)-thione, 2-Amino-9H-purine-6-thiol, 2-Aminopurine-6-thiol, 6-Mercaptoguanine, 6-TG, 6-Thioguanine, Guanine, thio-, Lanvis, NSC 752, NSC 76504, Tabloid, Thioguanine, Thioguanine Tabloid, Tioguanin, Tioguanine
InChI formel InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMIL NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
IUPAC navn 2-amino-1,7-dihydropurin-6-thion
Molekylvægt (g/mol) 167.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 167,0266 g/mol