Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP
Beskrivelse
Dyrk aerobe og anaerobe organismer i udførelsen af sterilitetstests med Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium-forberedte USP medierør. Mediet fremstilles efter den formel, der er specificeret i den amerikanske Pharmacopoeia1 til udførelse af sterilitetstests, og overholder formuleringerne beskrevet i den britiske og europæiske Pharmacopoeia 2,3.
Thioglycolat medium USP er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe organismer. Ingen paraffin eller speciel forsegling er nødvendig, og der kræves heller ikke en anaerob krukke til dyrkning af anaerobe. Det er godt bufret, så surt eller alkalisk inokulat producerer ubetydelig ændring i mediets reaktion. Natriumthioglycolatindholdet i mediet vil neutralisere den bakteriostatiske effekt af kviksølvforbindelser, der anvendes som konserveringsmidler i opløsninger til injektion osv. Hvis opløsningen, der testes, indeholder et bakteriostatisk stof, er det nødvendigt, for at undgå et falsk negativt resultat, at fastslå produktets bakteriostatiske aktivitet ved metoden beskrevet i US1 Pharmacopoeia. Thioglycolat medium USP anbefales også til dyrkning af Clostridium -arter.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Citrongul, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 20 °C til 25 °C |
| Oversigt | Thioglycolat medium USP |
| Format | Rør |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld volumen | 9 mL |
| Fyld vægt | 9± 0,5 ml |
| Emballagetype | 50 rør i en kartonkasse |
| Mængde | 50/Pk. |
Til in vitro-diagnostisk brug.