Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycollate Medium 10 x 100 mL
100mL DIN - wide neck bottle with septum
Brand:  Thermo Scientific™ BO0510M
605.71 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
Produktkode 12583936
  • 764.00 DKK / Pakke med 10
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
General purpose bottled media complying with EP/USP specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ARTG
2 °C til 8 °C
Prepared Media
Pharmaceutical Bottled Media
10 x 100 mL
EP/USP
STORBRITANNIEN
Mikrobiologiske medier
Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer4515142 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/08/2025 Katalognummer
Partinummer4511734 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/07/2025 Katalognummer
Partinummer4511204 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/07/2025 Katalognummer
Partinummer4511203 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/07/2025 Katalognummer
Partinummer4511047 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2025 Katalognummer
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycollate Medium 10 x 100 mL > Thioglycollate Medium 10 x 100mL