Få mere at vide
Thioglycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15864671
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15864671 1 L
15854671 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15864671 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8223361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-11-1
Tekniske data
Smeltepunkt -16.5°C
Tæthed 1.325 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 220°C/1013 hPa (decomposition)
MDL nummer MFCD00004876
Mængde 1 L
Synonym Thioglycolic acid, Mercaptoacetic acid, 2-Mercaptoethanoic acid, Thioglycolic acid
Molekylvægt (g/mol) 92.12