Få mere at vide
Thioglycolsyre, 99,94%, bakteriologisk kvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436342 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436342 100 g 100g
11426342 25 g 25g
11446342 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436342 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210293380
Kemiske identifikatorer
CAS 367-51-1
Molekylær formel C2H3NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.094
InChI nøgle GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC navn natrium;2-sulfanylacetat
SMIL C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioglycolic acid
Farve Hvid
Mængde 100 g
Formel vægt 114.11
Procent renhed 0.9994
Grad Bakteriologisk
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, biological grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt