Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioglycolic acid |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | ∽1,32g/ml |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 114.11 |
| Procent renhed | 0.9994 |
| Grad | Bakteriologisk |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Thioglycolic Acid Sodium Salt, Bacteriological Grade
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt