Få mere at vide
Thioglykolsyre 2-Ethylhexylester, TRC
Artikelnummer. 30008903
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008903 1 mL
30006510 10 mL
30004033 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3507631ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7659-86-1
Molekylær formel C10H20O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.33
Synonym 2-Ethylhexyl 2-Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl 2-Sulfanylacetate, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate, 2-Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, EHTG, Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester;
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-sulfanylacetat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 204.1184