missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30006510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006510 10 mL
30008903 1 mL
30004033 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT35076310ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7659-86-1
Molekylær formel C10H20O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.33
Synonym 2-Ethylhexyl 2-Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl 2-Sulfanylacetate, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate, 2-Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, EHTG, Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester;
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-sulfanylacetate
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 204.1184
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.