missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ThioGlo1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ThioGlo1 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO7/c1-26-14-6-4-10-3-5-13-11(9-12(19(24)27-2)20(25)28-13)17(10)18(14)21-15(22)7-8-16(21)23/h3-9H,1-2H3 |
| Formel vægt | 379.0692 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?